Merck
632813
Sigma-Aldrich
3-氨基噻吩-2-甲酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2OS
分子量:
142.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
120-124 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES 字串
NC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,6H2,(H2,7,8)
InChI 密鑰
BKDZTJNNXCNSCK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)