Merck
631086
Sigma-Aldrich
3,4-二甲氧基-N-甲基苄胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H3CO)2C6H3CH2NHCH3
CAS号:
分子量:
181.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
103-106 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CNCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-11-7-8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
InChI 密鑰
XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)