About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO
CAS号:
分子量:
137.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CNc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI 密鑰
KNZWULOUXYKBLH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves