About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4C≡COH
CAS号:
分子量:
126.20
Beilstein:
1744120
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
InChI 密鑰
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F
閃點(°C)
91 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
630837-25G | |
630837-5G | 4061833356746 |