Merck
617490
Sigma-Aldrich
联苯胺-(-d8)
98 atom % D
别名:
4,4′-二氨基联苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12D8H4N2
CAS号:
分子量:
192.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
應用
electronics
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)-c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
HFACYLZERDEVSX-PGRXLJNUSA-N
一般說明
联苯胺-(-d8)是联苯胺的一种同位素。
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)