Merck
617407
Sigma-Aldrich
2,6-二氟苯甲酰胺-α-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H313CO15NH2
分子量:
159.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
145-148 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2][13C](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)/i7+1,10+1
InChI 密鑰
AVRQBXVUUXHRMY-ZCIFZXMMSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)