Merck
616818
Sigma-Aldrich
N,O-双(三甲硅烷基-d9)乙酰胺
99 atom % D, 98% (CP)
别名:
BSA-d18
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D18H3NOSi2
分子量:
221.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
mp
24 °C
密度
0.869 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+18
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])[Si](O\C(C)=N\[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3
InChI 密鑰
SIOVKLKJSOKLIF-ZISKVVLHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)