Merck
614297
Sigma-Aldrich
铵-d4硝酸盐
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ND4NO3
分子量:
84.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i/hD4
InChI 密鑰
DVARTQFDIMZBAA-JBISRTOLSA-O
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)