Merck
485217
Sigma-Aldrich
乙腈-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
别名:
甲基氰-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CN
CAS号:
分子量:
43.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3][13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-ZDOIIHCHSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)