Merck
609595
Sigma-Aldrich
1,3-二硝基苯-15N2
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,3-(15NO2)2C6H4
分子量:
170.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[O-][15N+](=O)c1cccc(c1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChI 密鑰
WDCYWAQPCXBPJA-BFGUONQLSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)