Merck
609218
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OH-α-15N
98 atom % 15N
别名:
α-N-Fmoc-L-tryptophan-α-15N1, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-tryptophan-α-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H2215NNO4
分子量:
427.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
mp
182-185 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1/i28+1
InChI 密鑰
MGHMWKZOLAAOTD-NCGCNWTHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)