Merck
607584
Sigma-Aldrich
3,4-二羟基苯(腈-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC6H515NO2
分子量:
137.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
mp
155-159 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1O)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3,9-10H/i4+1,8+1
InChI 密鑰
NUWHYWYSMAPBHK-ARERNSRJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)