Merck
E28005
Sigma-Aldrich
2-氰基-3-乙氧基丙烯酸乙酯
98%
别名:
乙氧甲叉氰乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
CAS号:
分子量:
169.18
Beilstein:
878814
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
InChI 密鑰
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
266.0 °F - closed cup
閃點(°C)
130 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
货号GTIN
E28005-100G4061838354112
E28005-25G4061831826760