Merck
604216
Sigma-Aldrich
乙基-13C2 乙二酰氯酯
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C2H5ClO3
分子量:
138.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
bp
135 °C (lit.)
密度
1.240 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3][13CH2]OC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
OWZFULPEVHKEKS-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)