Merck
595675
Sigma-Aldrich
2-溴-5-氟吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrFN
CAS号:
分子量:
175.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
bp
80-83 °C/44 mmHg (lit.)
mp
30-31 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
InChI 密鑰
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用作酯的钯催化 α-芳基化反应的原料,反应生成 4-吡啶基羧基哌啶。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lee K and Lee HP
Tetrahedron Letters, 49(27), 4302-4305 (2008)
"A fast and oxygen-promoted protocol for the ligand-free Suzuki reaction of 2-halogenated pyridines in aqueous media"
Liu C and Yang W
Chemical Communications (Cambridge, England), 41, 6267-6269 (2009)
"A General and Highly Efficient Method for the Construction of Aryl-Substituted N-Heteroarenes"
Liu C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1010(29), 5548-5551 (2010)
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)