Merck
593516
Sigma-Aldrich
5-溴-3-氟水杨醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(F)(OH)CHO
分子量:
219.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES 字串
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI 密鑰
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)