Merck
591270
Sigma-Aldrich
甲瓦龙酸内酯-甲基-13C1
99 atom % 13C
别名:
DL-甲瓦龙酸-1-13C 内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H10O3
CAS号:
分子量:
131.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1+1
InChI 密鑰
JYVXNLLUYHCIIH-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)