89130
别名:
DL-甲瓦龙酸-甲基-d3 内酯
1 of 10
Sigma-Aldrich
M4667
3,5-二羟基-3-甲基戊酸内酯
247588
水杨酸
84210
P8293
原卟啉 IX
490458
草酸钠-13C2
H9039
氯化高铁血红素
51280
124737
羟基乙酸
M5625
甲萘醌
A3785
5-氨基乙酰丙酸盐 盐酸盐
analytical standard
100
limited shelf life, expiry date on the label
150 °C/5 mmHg (lit.)
28 °C (lit.)
M+3
2-8°C
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
10 - Combustible liquids
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?