Merck
587710
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Boc-NHCD2CO2H
CAS号:
分子量:
177.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2
InChI 密鑰
VRPJIFMKZZEXLR-APZFVMQVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)