推荐产品
同位素純度
99.8 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
包含
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.02% water
water
折射率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙腈-d3(CD3CN)是一种有机氘代化合物,是一种 α-氘代烷基腈。据报道,它由乙腈通过碱催化与氧化氘交换而合成。它的分子旋转摩擦系数是通过测量 2H 和 14N 核磁共振自旋-晶格弛豫时间测定的。已经使用光学克尔效应光谱研究了其在纳米多孔玻璃中的定向动力学。
應用
乙腈-d3 用作记录拉曼光谱的溶剂。
它可以用作:
它可以用作:
- IR 和 NMR 溶剂。
- 沸石酸度探针。
- HPLC-SPE(固相萃取)-NMR 技术中的柱洗脱液。
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.00 °C - closed cup
The lowest triplet state of 1, 3, 5-hexatrienes: Quantum chemical force field calculations and experimental resonance Raman spectra.
Negri F, et al.
J. Chem. Phys., 90(11), 5944-5963 (1989)
Proton polarizability caused by collective proton motion in intramolecular chains formed by two and three hydrogen bonds. Implications for charge conduction in bacteriorhodopsin.
Brzezinski B, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 91(11), 3077-3080 (1987)
Organic deuterium compounds: XVI. Synthesis of α-deuterated alkyl nitriles.
Leitch LC.
Canadian Journal of Chemistry, 35(4), 345-347 (1957)
Dynamics of a wetting liquid in nanopores: An optical Kerr effect study of the dynamics of acetonitrile confined in sol-gel glasses.
Loughnane BJ, et al.
J. Chem. Phys., 111(11), 5116-5123 (1999)
Acetonitrile-d3 as a probe of Lewis and Broensted acidity of zeolites.
Pelmenschikov AG, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(42), 11071-11074 (1993)