Merck
587680
Sigma-Aldrich
Boc-L-谷氨酸-1-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(叔丁氧羰基)-L-谷氨酸-1-13C, L-谷氨酸-1-13C, N-t-Boc 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C(CH2)2CH(NH-Boc)13CO2H
分子量:
248.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1/i8+1
InChI 密鑰
AQTUACKQXJNHFQ-DWNZYCRPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)