Merck
574686
Sigma-Aldrich
3-氨基苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷-2-基)苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18BNO2
分子量:
219.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8H,14H2,1-4H3
InChI 密鑰
YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • As a starting material for the synthesis of 6-(hetero)arylthieno[3,2-b]pyridines, which are known to inhibit human tumor cells selectively.
  • In the functionalization of deuteroporphyrin IX dimethyl ester through Suzuki-Miyaura coupling.
  • To prepare benzo[d]oxazole based type-I FLT3-ITD inhibitors.
法律資訊
Boron Molecular 产品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1