Merck
566802
Sigma-Aldrich
甲苯-4-磺酸二苯甲基-α-亚基腙
97%
别名:
对甲苯磺酸-(1,2-二苯基亚乙基)酰肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20N2O2S
CAS号:
分子量:
364.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
139-143 °C (lit.)
官能基
amine
hydrazide
phenyl
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(/Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20N2O2S/c1-17-12-14-20(15-13-17)26(24,25)23-22-21(19-10-6-3-7-11-19)16-18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23H,16H2,1H3/b22-21+
InChI 密鑰
INMYHVHTZKDKDK-QURGRASLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)