About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4B(OH)2
CAS号:
分子量:
178.98
Beilstein:
3278316
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
135 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES 字串
CC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H10BNO3/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(5-8)9(12)13/h2-5,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
IBTSWKLSEOGJGJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为反应物,参与以下反应:
参与合成多种抑制剂的反应物,包括:
- Suzuki-Miyaura 偶联反应
- 三氟甲基化
参与合成多种抑制剂的反应物,包括:
- 具有抗抑郁活性的 NMDA 受体拮抗剂的 NR2B 亚型
- 用作 17,20-裂解酶抑制剂的联苯甲基咪唑衍生物
- 具有抗有丝分裂和抗肿瘤活性的(吲哚基)-3,5-取代苯类似物
- 作为 AMPA 受体正向调节剂的取代吡咯烷和四氢呋喃
其他說明
含有不同量的酸酐。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
André J van der Vlies et al.
Bioconjugate chemistry, 30(3), 861-870 (2019-01-25)
Curcumin (Cur) has a wide range of bioactivities that show potential for the treatment of cancer as well as chronic diseases associated with inflammation and aging. However, the therapeutic efficacy of Cur has been hampered by its rapid degradation under