化驗
97%
形狀
solid
mp
167-170 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3