Merck
561797
Sigma-Aldrich
3,4,5-三氟苯基溴化镁 溶液
0.3 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2MgBr
分子量:
235.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
濃度
0.3 M in THF
bp
65 °C
密度
0.975 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cc([Mg]Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3.BrH.Mg/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9;;/h2-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
RHOSOGQLMWAFJM-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 的产品,®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)