Merck
552542
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(二苯甲基)吡咯烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19N
CAS号:
分子量:
237.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +3.0°, c = 1% in chloroform
折射率
n20/D 1.5870 (lit.)
密度
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
InChI 密鑰
OXOBKZZXZVFOBB-MRXNPFEDSA-N
應用
作为优良的手性溶剂,用于通过 NMR 分析直接测定手性羧酸的对映体组成。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bailey, D. J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 149-149 (1997)