About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
CAS号:
分子量:
102.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽壓力
0.59 psi ( 20 °C)
品質等級
化驗
98%
光學純度
ee: 95% (GLC)
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carbonate
SMILES 字串
C[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI 密鑰
RUOJZAUFBMNUDX-GSVOUGTGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
经Sterling Pharma Solutions Limited授权使用Jacobsen HKR技术制造。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Steen H Matthiesen et al.
PloS one, 7(7), e40675-e40675 (2012-08-23)
Formamide is the preferred solvent to lower the melting point and annealing temperature of nucleic acid strands in in situ hybridization (ISH). A key benefit of formamide is better preservation of morphology due to a lower incubation temperature. However, in