Merck
539880
Sigma-Aldrich
5-[4-(甲氧苯基)]-1,3-环己二酮
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4C6H7(O)2
CAS号:
分子量:
218.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
mp
179.5-183.5 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
InChI 密鑰
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)