Merck
539872
Sigma-Aldrich
5-(4-氟苯基)-1,3-环己二酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11FO2
CAS号:
分子量:
206.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
mp
186-189 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C12H11FO2/c13-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
InChI 密鑰
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione is a cyclohexane-1,3-dione derivative.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Cyclocondensation of 3 (5)-Aminopyrazoles with Arylglyoxals and Cyclohexane-1, 3-diones.
Petrova ON, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 49(7), 955-967 (2013)