Merck
538736
Sigma-Aldrich
聚合物键合型二异丙胺
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
`Hünig's base' on polystyrene, 二异丙基氨基甲基聚苯乙烯, 聚合物键合型苄基二异丙胺, 聚苯乙烯和二乙烯基苯交联,二异丙基氨基甲基化, 苯乙烯和二乙烯基苯的共聚物,二异丙基氨基甲基化
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標籤範圍
2.0-3.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC(C)N(Cc3ccccc3)C(C)C
InChI 密鑰
RUUFIVVSWCQCLF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Used in conjunction with polymer-bound isocyanates to scavenge amines.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hulme, C.
Tetrahedron Letters, 40, 7925-7925 (1999)