Merck
534463
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-七异丁基三环[7.3.3.15,11]七硅氧烷-内-3,7,14-三醇
97%
别名:
Isobutyltrisilanol-POSS®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H66O12Si7
分子量:
791.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C[Si]1(O)O[Si]2(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si]3(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si](CC(C)C)(O2)O3
InChI
1S/C28H66O12Si7/c1-22(2)15-41(29)32-44(18-25(7)8)34-42(30,16-23(3)4)36-46(20-27(11)12)37-43(31,17-24(5)6)35-45(33-41,19-26(9)10)39-47(38-44,40-46)21-28(13)14/h22-31H,15-21H2,1-14H3
InChI 密鑰
APIBTMSFBUJAAC-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)