Merck
526142
Sigma-Aldrich
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,0 代
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2N(CH2CH2COONa)2]2
CAS号:
分子量:
436.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
描述
sodium carboxylate surface groups
品質等級
形狀
powder
分子量
generation 0
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
號表面基團
4
mp
>350 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O8.4Na/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
CJVPOGPEEJPBFT-UHFFFAOYSA-J
外觀
含有 4 个表面羧酸根
法律資訊
由Dendritech®公司制造。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)