Merck
520608
Sigma-Aldrich
4-苄氧基苄醇,聚合物键合型
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
对烷氧基苯甲醇,聚合物键合型, 王树脂, 聚苄氧基苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191601
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
1.0-1.5 mmol/g OH loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
alcohol
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)