Merck
511099
Sigma-Aldrich
三甲基乙酸铑(II)二聚体
≥99.9% trace metals basis
别名:
三甲基乙酸铑(II)二聚体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[[(CH3)3CCO2]2Rh]2
CAS号:
分子量:
610.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)