Merck
493074
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基甲酰胺-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO15N(CH3)2
CAS号:
分子量:
74.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H]C(=O)[15N](C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i4+1
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-AZXPZELESA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)