Merck
491578
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苯甲酸-α-13C
99 atom % 13C
别名:
对茴香酸-羧基-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O-C6H4-13CO2H
CAS号:
分子量:
153.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
183-184 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI 密鑰
ZEYHEAKUIGZSGI-VJJZLTLGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
365.0 °F - closed cup
閃點(°C)
185.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)