Merck
489980
Sigma-Aldrich
L-天冬氨酸-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCD2CD(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
136.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
InChI 密鑰
CKLJMWTZIZZHCS-RBXBQAPRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)