Merck
487244
Sigma-Aldrich
(-)-N-(1(R)-苯乙基)-1-氮杂双环[2.2.2]辛基-3(S)-胺 二盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22N2 · 2HCl
分子量:
303.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −2°, c = 2 in chloroform
mp
285 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES 字串
Cl.Cl.C[C@@H](N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
InChI 密鑰
BABMCKVVGDIUCA-DGPOFWGLSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)