Merck
47998
Sigma-Aldrich
Fmoc-8-Aoc-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
8-(芴甲氧羰基氨基)辛酸, N-Fmoc-8-氨基辛酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H27NO4
分子量:
381.46
Beilstein:
8286497
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI 密鑰
QZQXRZXYWVQWAY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mathias Dyrberg Loft et al.
Amino acids, 49(6), 1089-1100 (2017-03-21)
The urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR) is overexpressed in several cancers including glioblastoma (GBM) and is an established biomarker for metastatic potential. The uPAR-targeting peptide AE105-NH