About This Item
线性分子式:
F2C6H3B(OH)2
CAS号:
分子量:
157.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
210-217 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
應用
作为反应物,参与以下反应:
- 作为血管生成抑制剂参与和厚朴酚类似物的合成
- 自身偶联(homo-coupling)反应
- Suzuki-Miyaura交叉偶联反应
- 三氟苯乙酮的对映选择性硼烷还原
其他說明
含有不定量的酸酐。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3