Merck
470783
Sigma-Aldrich
三丙醇氧化钒(V)
98%
别名:
三丙醇氧钒(V)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
OV(OC3H7)3
CAS号:
分子量:
244.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
liquid
反應適用性
core: vanadium
reagent type: catalyst
bp
82-83 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCO[V](=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-2-3-4;;/h3*2-3H2,1H3;;/q3*-1;;+3
InChI 密鑰
QZCRZRGXAVPBNP-UHFFFAOYSA-N
應用
三丙醇氧化钒(V)(VOTP)通常用作V2O5的前体。它可用于制备钒-二氧化硅混合导电溶胶-凝胶,用于可用于生物催化的还原性二钠盐(NADH)的电化学再生。
分析報告
复合膜电极的前体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Electrochemical Regeneration of NADH Using Conductive Vanadia-Silica Xerogels.
Siu E, et al.
Biotechnol. Progress, 23(1), 293-296 (2007)
Electrochromic performance of sol?gel deposited V2O5:Ta films
Materials Science and Engineering, B, 138(2), 118-122 (2007)