Merck
464775
Sigma-Aldrich
五氯亚硝酰基钌(II)酸钾
别名:
五氯(亚硝酰基)钌(II)酸二钾, 亚硝酰基五氯钌(II)酸二钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2Ru(NO)Cl5
CAS号:
分子量:
386.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
crystalline
品質等級
濃度
25.2-30.7% Ru (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/5ClH.2K.NO.Ru/c;;;;;;;1-2;/h5*1H;;;;/q;;;;;2*+1;-1;+4/p-5
InChI 密鑰
WNVHAHDPZULZJL-UHFFFAOYSA-I
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)