Merck
463485
Sigma-Aldrich
六氢异烟酸甲酯
technical grade
别名:
甲基4-哌啶甲酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO2
CAS号:
分子量:
143.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
85-90 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
六氢异烟酸甲酯可在100-150°C条件下通过钌在甲醇中与异烟酸发生还原反应获得。
應用
六氢异烟酸甲酯可通过高通量筛选合成一系列强效非尿素可溶性环氧化物水解酶(sEH)抑制剂。
通过定向过渡金属催化的sp3 C-H活化进行哌啶C-2芳基化的反应物
用于合成以下物质的反应物:
抗结核药
抗-HIV-1试剂
氨基吡嗪抑制剂
口服萘啶蛋白激酶D抑制剂
对空间要求高的芳基烯胺的不对称氢化的可计量催化剂
静置时可能会形成沉淀物,这不影响使用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yuli Xie et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(8), 2354-2359 (2009-03-24)
Soluble epoxide hydrolase (sEH) is a novel target for the treatment of hypertension and vascular inflammation. A new class of potent non-urea sEH inhibitors was identified via high throughput screening (HTS) and chemical modification. IC(50)s of the most potent compounds
The Reaction of Calcium with Pyridine and Its Methyl Derivatives1.
Utke AR and Sanderson RT.
The Journal of Organic Chemistry, 28(12), 3582-3584 (1963)