About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
4659691
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +22°, neat
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI 密鑰
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
异蒲勒醇是一种单萜醇,通常存在于各种植物精油中。它被广泛用作化妆品、洗发水和香皂中的香精成分。异蒲勒醇也是(−)-薄荷醇合成中的关键中间体。
應用
(+)-异蒲勒醇可用作合成以下物质的起始原料:
- 天然产物(−)-异胡薄荷烯酮 (isopiperitenone)。
- 通过与苯甲醛反应制备医学上重要的八氢-2H-苯并吡喃-4-醇衍生物
- 抗结核二萜类化合物12-epi-ileabethoxazole。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Central nervous system activity of acute administration of isopulegol in mice
Silva MIG, et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 88(2), 141-147 (2007)
Chemoenzymatic synthesis of the intermediates in the peppermint monoterpenoid biosynthetic pathway
Cheallaigh AN, et al.
Journal of Natural Products, 81(7), 1546-1552 (2018)
Fragrance material review on isopulegol
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(11), S185-S189 (2008)