Merck
422169
Sigma-Aldrich
3-氰基-2,6-二氯-5-氟吡啶
98%
别名:
2,6-二氯-3-氰基-5-氟吡啶, 2,6-二氯-5-氟-3-氰基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6HCl2FN2
CAS号:
分子量:
190.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
89-91 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
nitrile
SMILES 字串
Fc1cc(C#N)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6HCl2FN2/c7-5-3(2-10)1-4(9)6(8)11-5/h1H
InChI 密鑰
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile is a pyridine derivative. It is a fluorinated heterocyclic building block used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)