About This Item
线性分子式:
(C6H5)2P(O)OC6F5
CAS号:
分子量:
384.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
solid
品質等級
mp
47-50 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(OP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c(F)c1F
InChI
1S/C18H10F5O2P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)25-26(24,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
OOWSDKUFKGVADH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
五氟苯基二苯基次膦酸酯(FDPP)可用作在不消旋的情况下进行酰胺键形成反应的偶联剂。它也可用于合成具有高收率和良好光学纯度的二肽。 FDPP可以在咪唑存在的情况下由二苯基次膦酰氯和五氟苯酚制备。
應用
FDPP可用作偶联剂参与以下反应:
- 通过固相和溶液相反应合成肽。
- 制备可用作凝血酶抑制剂的大环肽cyclotheonamide B。
- N-甲基化-L-缬氨酸噻唑氨基酸的环低聚反应,以生成其环状四聚体。
- 用于ziziphine N全合成的中间体的大环化,以及合成念珠藻素D的前体的大内酰胺化。
参与偶联和大环化的催化剂
作为以下应用的试剂:
作为以下应用的试剂:
- 固相合成 Fmoc
- 合成邻苯二酚、呋喃基环状同型肽和环肽生物碱Ziziphine N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Highly convergent route to cyclopeptide alkaloids. Total synthesis of ziziphine N.
He G, et al.
Organic Letters, 9(7), 1367-1369 (2007)
Synthesis of novel N-methylated thiazole-based cyclic octa-and dodecapeptides.
Dudin L, et al.
Tetrahedron, 61(5), 1257-1267 (2005)
Total synthesis of cryptophycins. Revision of the structures of cryptophycins A and C.
Barrow R A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(9), 2479-2490 (1995)
Pentafluorophenyl diphenylphosphinate a new efficient coupling reagent in peptide chemistry.
Chen S and Xu J
Tetrahedron Letters, 32(46), 6711-6714 (1991)
Gang He et al.
Organic letters, 9(7), 1367-1369 (2007-03-10)
[structure: see text]. A highly convergent protocol to cyclopeptide alkaloids, as demonstrated by the first total synthesis of antiplasmodial agent ziziphine N, is developed. The key elements include construction of its aryl ether unit via Mitsunobu reaction, installation of its