化驗
90%
形狀
chips
bp
230-234 °C/14 mmHg (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C1CCC(O)CC1)C2CCC(O)CC2
InChI
1S/C15H28O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-14,16-17H,3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
CDBAMNGURPMUTG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3