Merck
406554
Sigma-Aldrich
丙二酸二乙酯 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC(=NH)CH2C(=NH)OC2H5·2HCl
CAS号:
分子量:
231.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
雜質
<5% ammonium chloride
mp
122 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES 字串
Cl.Cl.CCOC(=N)CC(=N)OCC
InChI
1S/C7H14N2O2.2ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;;/h8-9H,3-5H2,1-2H3;2*1H
InChI 密鑰
TWUQXVGHXWRUBR-UHFFFAOYSA-N
應用
丙二酸二乙酯二盐酸盐可用于制备手性双(口恶)唑啉配体。它可用于制备分子内交联尿激酶。
反应物:
  • 制备氰基噻唑(恶唑啉)氧代配合物作为对映选择性还原催化剂
  • 不溶性有机载体上给体-受体相互作用固定的手性双(恶唑啉)铜配合物的合成及其催化不对称 Diels-Alder 环加成反应
  • 制备非外消旋双(恶唑啉)钌对伞花烃配合物和二氧化硅负载的类似物作为催化剂,用于酮的对映选择性转移氢化成仲醇
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemical modification of urokinase with bis-imidoesters and properties of the intramolecularly cross-linked enzyme.
Yokoigawa K, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1837-1842 (1989)
New chiral bis (oxazoline) Rh (I)-, Ir (I)-and Ru (II)-complexes for asymmetric transfer hydrogenations of ketones.
Debono N, et al.
Tetrahedron Letters, 45(10), 2235-2238 (2004)