About This Item
线性分子式:
Pd(C5HF6O2)2
CAS号:
分子量:
520.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: palladium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
InChI 密鑰
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于氧化还原金属置换反应,以优化铜的化学气相沉积合金化工艺。还用于同时进行铜的蚀刻和钯的沉积,从而应用于超大规模集成设备。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Lin. W. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 5977-5977 (1996)